Przejdź do
S6268
Sigma Pasteur pipettes
non-plugged, L 9 in.
Synonim(y):
Pasteur Pipette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
L
9 in.
Application
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6018S5893S6143
description
non-plugged, L 9 in.
description
non-plugged, L 5 3/4 in.
description
cotton plugged, L 5 3/4 in.
description
cotton plugged, L 9 in.
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no, plugged
feature
graduations: no, plugged
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
packaging
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
L
9 in.
L
5 3/4 in.
L
5 3/4 in.
L
9 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)