Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
soda-lime glass
Capacity:
2 mL , ~2 mL
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 1000 ea
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
soda-lime glass
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
capacity
2 mL , ~2 mL
tip L × I.D. × O.D.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
General description
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
Other Notes
BR747720 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 2 mL , ~2 mL | capacity ~2 mL | capacity 4 mL | capacity 2.0 mL |
| manufacturer/tradename BRAND 747720, Sigma-Aldrich 747720 | manufacturer/tradename BRAND 747715 | manufacturer/tradename BRAND 747770 | manufacturer/tradename BRAND 747765 |
| feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations 0.5 mL |
| material soda-lime glass | material soda-lime glass | material low-density polyethylene | material PE-LD |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500, pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pasteur pipettes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?