Kluczowe dokumenty
CLS431119
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
10 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
Właściwości
Holds 81 x 1-2 mL tubes
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431119
metody
cryopreservation: suitable
Cechy i korzyści
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)