Kluczowe dokumenty
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
10 EA
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
Właściwości
Holds 81 x 4-5 mL tubes
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431120
metody
cryopreservation: suitable
Cechy i korzyści
  • Pomarańczowe pudełko wielokrotnego użytku do przechowywania fiolek kriogenicznych z pokrywką
  • Wykonane z pierwotnego poliwęglanu, aby wytrzymać temperaturę od -196°C do +121°C
  • Rowki po bokach pudełka poprawiają chwyt w rękawiczkach
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)