AXYST150SSCS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 1.5 mL, clear, sterile
Synonim(y):
probówki wirówkowe
Wybierz wielkość
3230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3230,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
screw top cap
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
1.5 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)