Kluczowe dokumenty
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
Synonim(y):
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
sterylność
sterile
Właściwości
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
opakowanie
pack of 50
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430172
pojemność
15 mL
śr. × dł.
16 mm × 125 mm
kolor
clear
Cechy i korzyści
  • Probówki do hodowli komórek1240 są wykonane z optycznie przezroczystego polistyrenu
  • Gwintowany korek w kolorze pomarańczowym zapobiega wyciekom
  • Probówki do hodowli komórkowych są poddawane obróbce zapewniającej optymalne przyleganie komórek
  • Probówki są dostarczane w stojaku na piankowej tacy
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma i certyfikowane jako niepirogenne
  • Zalecane do względnej siły odśrodkowej (RCF) 1400xg
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)