Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
material
conical bottom bottom, polypropylene tube, straight neck, translucent tube
sterility
non-sterile
feature
RCF 3,000 × g, neck thread push fit
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T400-3A
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
5 mL
size
12 mm × 75 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description polypropylene tube | description polystyrene tube | description - | description - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename Simport T400-3A | manufacturer/tradename Simport T400-3 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences 231752155 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences 231720784 |
| material straight neck, translucent tube, polypropylene tube, conical bottom bottom | material round bottom, translucent tube, polystyrene tube, straight neck | material polypropylene screw cap, soda-lime glass vial | material soda-lime glass vial |
| feature RCF 3,000 × g, neck thread push fit | feature neck thread push fit, RCF 1,400 × g | feature seal (rubber) | feature - |
| packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 550 ea |
| capacity 5 mL | capacity 5 mL | capacity - | capacity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disposable culture tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?