Kluczowe dokumenty
CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Synonim(y):
repeater adapter
Wybierz wielkość
1 EA
39,40 zł
39,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
39,40 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
39,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4218
Opis ogólny
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)