Przejdź do
CLS4217
Pipetor powtarzalny Corning® Step-R
non-sterile
Synonim(y):
repeater
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121500
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4217
General description
Pipetor powtarzalny Corning Step-R nadaje się do dozowania lotnych, gęstych, lepkich lub pieniących się cieczy oraz do wszystkich zastosowań, w których wymagane są długie serie dozowania. Współpracuje z 8 rozmiarami końcówek strzykawek do dozowania dawek od 1 μL do 5 ml.
  • Łatwe ustawianie objętości: Tabela wyboru objętości wygodnie umieszczona na uchwycie
  • Szybkie i precyzyjne dozowanie wielokrotne: Do 48 pipetowanych dawek bez konieczności ponownego napełniania końcówki strzykawki
  • Nie wymaga konserwacji
  • Spełnia wymagania normy ISO 8655.
  • Dostarczany z certyfikatem QC i adapterami końcówek strzykawek 25 i 50 ml
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6636CLS6623CLS6624
description
non-sterile
description
-
description
volume (2.5 mL), non-sterile
description
volume (5.0 mL), non-sterile
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 4217
manufacturer/tradename
Corning 6636
manufacturer/tradename
Corning 6623
manufacturer/tradename
Corning 6624
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)