Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 6636
General description
Aby zapewnić płynny start, zestaw startowy Corning Step-R Repeating Pipettor Starter Pack zawiera pipetor Step-R Repeating Pipettor, 2 adaptery końcówek strzykawek (25 ml i 50 ml) oraz 24 niesterylne próbki końcówek strzykawek (0,05 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml i 50 ml).
- Łatwe ustawianie objętości: Tabela wyboru objętości wygodnie umieszczona na uchwycie
- Szybkie i precyzyjne dozowanie wielokrotne: Do 48 dawek pipetowania bez konieczności ponownego napełniania strzykawki z końcówką
- Nie wymaga konserwacji
- Spełnia wymagania normy ISO 8655
- Dostarczany z certyfikatem kontroli jakości
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description non-sterile | description non-sterile | description volume (0.05 mL), sterile |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 6636 | manufacturer/tradename Corning 4217 | manufacturer/tradename Corning 4218 | manufacturer/tradename Corning 6628 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 100 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?