Kluczowe dokumenty
CLS4395
1240 1241 Płytki do hodowli komórkowych HTS 3143
tissue-culture treated, sterile, reservoir, pack of 48 ea
Wybierz wielkość
48 EA
2070,00 zł
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
2070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4395
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
This allows cell culture on the membranes of all 96 well HTS Transwell plate types within a relatively large amount of medium. Taca zapewnia optymalne warunki hodowli na całej płytce i dobre buforowanie przed zmianami pH i wyczerpaniem składników odżywczych. Tacki zawierają wyjmowany stabilizator, który zmniejsza zawirowania pożywki podczas manipulacji. Reservoir trays are used during the active cell growth and feeding phase prior to transferring the HTS Transwell system to a receiver plate which segregates the individual inserts for the final assay step. Ta taca zbiornikowa jest poddawana obróbce hodowli tkankowej i jest sterylna do zastosowań wymagających ko-kultur z tymi samymi lub różnymi typami komórek.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)