Przejdź do
CLS4623
Corning® microcarriers
low concentration synthemax II, weight 500 g
Synonim(y):
cell culture flasks, tissue culture flasks
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
44 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121500
44 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4623
bead size
125-212 μm
weight
500 g
density
~1.026 g/mL
General description
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile, ready-to-use, with available closed systems packaging for use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Corning microcarriers with Corning CellBIND are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. The transfer caps are available with either a male Luer lock quick connector or an MPC quick connect. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4622CLS3779CLS3781
manufacturer/tradename
Corning 4623
manufacturer/tradename
Corning 4622
manufacturer/tradename
Corning 3779
manufacturer/tradename
Corning 3781
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1
packaging
-
bead size
125-212 μm
bead size
125-212 μm
bead size
-
bead size
125-212 μm
density
~1.026 g/mL
density
~1.026 g/mL
density
-
density
1.026 g/cm3
weight
500 g
weight
100 g
weight
10 g
weight
10 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)