Kluczowe dokumenty
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
Produkt CLS33982B nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Nazwa produktu
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
Materiały
glass housing
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning
Średnica
47 mm
śr. szyjki
33-41 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)