Kluczowe dokumenty
XX5014704
Millipore
Millipore Glass Funnel for Vacuum Filtration
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonim(y):
Lejek do filtracji próżniowej, Lejek próżniowy Millipore, Szklany lejek do filtracji
Wybierz wielkość
1 EA
955,00 zł
955,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
955,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
955,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
borosilicate glass
metody
vacuum filtration: suitable
Średnica
47 mm
pojemność lejka
500 mL
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Glass funnel, 500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits and Millipore 47 mm All-Glass Filter Holder Kits.