CLS3364
Corning® 96 Well Storage Microplate
flat bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
1870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1870,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 3364
opakowanie
bag of 25 ×
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)