Kluczowe dokumenty
CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3081200 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3081-200
Wysokość
309 mm
pojemność
5.8 L
śr. komory
115 mm
śr. wewn. kołnierza
223.5 mm
śr. płytki
190 mm
przydatność
suitable for (general analytical work)
Opis ogólny
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)