Merck
CLS3022P50
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations 1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022P-50
wys. × śr. zewn.
200 mm × 26 mm
rozmiar
50 mL
Opis ogólny
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.