Kluczowe dokumenty
CLS3022P1L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 1 L
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
Wybierz wielkość
6 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022P-1L
wys. × śr. zewn.
440 mm × 65 mm
rozmiar
1 L
Opis ogólny
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)