Kluczowe dokumenty
CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS168640100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1686-40100
pojemność
92 mL
śr. × wys.
40 mm × 100 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)