Merck
Z275042
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 82 mL
Synonim(y):
15165-7033
Wybierz wielkość
1 PKG
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass bottle
glass stopper
round bottle
Połączenie
joint ST/NS neck71/15
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 15165-7033
śr. wewn. × wys.
70 mm × 33 mm
pojemność
82 mL
Opis ogólny
Butelki te są używane w aplikacjach, które wymagają dodawania i usuwania substancji w celu dokładnego określenia masy.
Cechy i korzyści
  • Naczynka wagowe1417 są idealne do precyzyjnego określania masy próbek w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji.
  • Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami specyfikacji federalnej NNN-B-1493.
  • Cylindryczny, wysoki kształt posiada zamknięty dolny korek, który pasuje do wewnętrznie szlifowanego korpusu.
  • Zatyczka tworzy idealne uszczelnienie i zapobiega utracie próbki.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)