Kluczowe dokumenty
Z742008
Duran® Butelka Youtility, GL 45, kompletna
clear glass, capacity 250 mL
Synonim(y):
Duran® Youtility
Wybierz wielkość
4 EA
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
205,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear glass
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218813653
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki dla łatwiejszej i bezpieczniejszej obsługi
  • Otwieranie i zamykanie butelki jest szybsze i w pełni kompatybilne z zamknięciami DIN GL 45 i innymi akcesoriami.
  • Smuklejszy kształt butelki YOUTILITY pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni w autoklawach i lodówkach laboratoryjnych.
  • Wstępnie zdefiniowany obszar etykietowania jest kompatybilny z samoprzylepnymi etykietami na butelki YOUTILITY firmy DURAN.
  • Objętość nominalna jest pokazana na górze łatwej do odczytania podziałki w celu szybkiego określenia objętości
  • Butelki o kolejnych rozmiarach są dostępne w czterech pojemnościach
  • Formowane z neutralnego szkła borokrzemianowego DURAN 3.3 typu farmakopealnego 1
  • Kod Retrace dla pełnej identyfikowalności produktu
  • Każda butelka jest dostarczana jako kompletny system, z pierścieniem do nalewania (cyjan polipropylen) i zakrętką GL 45 (cyjan polipropylen).
Cechy i korzyści
  • Łatwiejsza i bezpieczniejsza obsługa dzięki nagradzanej konstrukcji. Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Zoptymalizowany, ergonomiczny kształt zakrętki ma wygodne rowki i wypukłości, które zapewniają bardziej wydajne i łatwiejsze dokręcanie lub odkręcanie, szczególnie w przypadku mniejszych dłoni lub dłoni w rękawiczkach.
  • Znacznie szybsze otwieranie i zamykanie dzięki skróconemu gwintowi butelki, który pozostaje w pełni kompatybilny z zamknięciami GL 45 i innymi akcesoriami.
  • Wstępnie zdefiniowane obszary etykietowania są kompatybilne z dedykowanymi samoprzylepnymi etykietami na butelki YOUTILITY 1295 w celu jednoznacznej identyfikacji butelek.
  • Konstrukcja oszczędzająca miejsce. Smuklejszy kształt butelki pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni w autoklawach i lodówkach laboratoryjnych.
  • Wypróbowane i przetestowane uszczelnienie korka z wargą uszczelniającą zapewnia szczelne zamknięcie.
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
  • Wielokrotnie nagradzany projekt produktu. Zdobywca siedmiu międzynarodowych nagród: Red Dot 2014, iF 2014, Silver IDEA International Excellence Award 2014, GOOD DESIGN AWARD Japan 2014, Special Mention German Design award 2015, Nominert DESIGNPREIS DER BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND 2015, Silver DDC "Good Design 15" Award.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)