Kluczowe dokumenty
CLS1500P500
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-45 PP screw cap
Synonim(y):
butelki laboratoryjne, butelki z odczynnikami, plastikowe butelki
Wybierz wielkość
10 EA
297,00 zł
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
297,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500P-500
wys. × śr. zewn.
204 mm × 108 mm
pojemność
500 mL
dopasowywanie
45
Opis ogólny
Butelki te są produkowane z półprzezroczystego polipropylenu. Dostarczane są z zakrętkami z PP.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)