CLS1399125
Corning® glass media storage bottle
with side grips, volume 125 mL
Synonim(y):
butelka na media
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1399-125
śr. wewn. szyjki butelki
45 mm
pojemność
125 mL
125 mL
dopasowywanie
45
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Cechy:
- Wgłębione strefy chwytania wzdłuż boków butelki umożliwiają łatwiejsze i bezpieczniejsze przenoszenie.
- Nowa konstrukcja zakrętki umożliwia szybsze otwieranie i zamykanie
- Zakrętki są w pełni kompatybilne ze wszystkimi standardowymi butelkami Pyrex "GL45" (rozmiar szyjki 45 mm).
- Szeroko rozmieszczone radełka (wypustki i rowki) zapewniają wygodną i ergonomiczną obsługę nakrętki
- Wąska średnica butelki umożliwia bardziej efektywne przechowywanie na półkach, w lodówkach i autoklawach
- Butelki są wyskalowane do pełnej objętości roboczej
- Dostępne w czterech rozmiarach: 125 ml, 250 ml, 500 ml i 1 l
Butelki Pyrex Slim Line są wykonane z tego samego szkła borokrzemianowego typu 1 klasy A (ASTM E-438), co standardowe butelki na media Pyrex, co zapewnia odporność chemiczną i termiczną.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)