Kluczowe dokumenty
Z331651
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
conical flasks
Wybierz wielkość
4 EA
185,00 zł
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
185,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Połączenie
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
with cap
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
BRAND 93185
śr. zewn. × wys.
135 mm × 220 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)