Przejdź do
Z330353
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 50 mL
Synonim(y):
dropping bottle, dropping bottles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE bottle, cylindrical bottle, narrow-mouth bottle, white bottle
joint
joint threaded neck
feature
with cap
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 125328
capacity
50 mL
diam. × H
43 mm × 100 mm
General description
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
Other Notes
BR125328 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z330345BR122528
description
capacity 50 mL
description
capacity 25 mL
description
capacity 50 mL
manufacturer/tradename
BRAND 125328
manufacturer/tradename
BRAND 125316
manufacturer/tradename
BRAND 122528
capacity
50 mL
capacity
25 mL
capacity
50 mL
feature
with cap
feature
with cap
feature
graduations, with cap, autoclavable
material
narrow-mouth bottle, cylindrical bottle, white bottle, PTFE bottle
material
white bottle, narrow-mouth bottle, cylindrical bottle, PTFE bottle
material
clear bottle, borosilicate glass bottle, round bottle, narrow-mouth bottle, polypropylene cap
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
Joints threaded neck (GL32)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 10 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® dropper bottle, PTFE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)