CLS11650
Corning® closed system bottle
capacity 150 mL, polystyrene, male Luer Lock, sterile
Synonim(y):
Butelka systemowa Corning, Butelka z systemem zamkniętym
Wybierz wielkość
10 110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 110,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene
round bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
male Luer Lock
opakowanie
pkg of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11650
śr. wewn. szyjki butelki
~42 mm
pojemność
150 mL
Opis ogólny
Wstępnie zmontowane nasadki transferowe mają dwa porty.
Jeden port jest zakończony filtrem 0,2 μm, a drugi jest chemicznie odporną, zgrzewalną elastyczną rurką, zakończoną męskim złączem Luer Lock. Rurka zanurzeniowa sięga aż do dna kolby, ułatwiając aseptyczne przenoszenie cieczy.
- Wykonane z optycznie przezroczystego polistyrenu
- Sterylizowane do SAL 10-6
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)