Kluczowe dokumenty
Z247464
Coors porcelain mortar
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
Wybierz wielkość
1 EA
165,00 zł
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
165,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66310
śr. zewn. × wys.
70 mm × 47 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)