CLS1000P150
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 150 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
236,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
236,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (20 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-150
wys. × śr. zewn.
80 mm × 56 mm
rozmiar
150 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)