Kluczowe dokumenty
B1D6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 98042014-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98042014-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-annexin II, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Opis linii komórkowej
Hybrydomę B1D6 uzyskano poprzez immunizację myszy BALB/c ludzkim ekstraktem łożyskowym, a następnie dożylne wstrzyknięcia oczyszczonego receptora gamma Fc (receptor dla części Fc immunoglobulin, FcR). Komórki śledziony zostały następnie połączone ze szpiczakiem P3X63Ag8 w celu wytworzenia przeciwciał monoklonalnych B1D6 wydzielających IgG1, kappa. Wykazano, że przeciwciało to wybarwia obszary FcR-dodatnie w wycinkach tkanek łożyska, hamuje hemadsorpcję tkanki łożyskowej erytrocytów uczulonych przeciwciałami IgG i aglutynację tych erytrocytów przez FcR.
Immunogen
Ludzkie łożysko FcR
Zastosowanie
Badania FcR
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% FBS
Rutyna subkultury
Utrzymywanie hodowli w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)