Kluczowe dokumenty
00062107
Linia komórkowa MDCK-II
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
Komórki MDCK typu II, Komórki MDCK-2, Komórki MDCKII-WT
Wybierz wielkość
1 VIAL
4430,00 zł
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
4430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
4430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
canine kidney
Poziom jakości
opis
Canine Cocker Spaniel Kidney
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 00062107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00062107-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Dog
morfologia
Polarised epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Pochodzenie linii komórkowej
Nerki u psów rasy cocker spaniel
Opis linii komórkowej
MDCK II - Madin-Darby canine kidney - to podklon pochodzący z heterogennej linii macierzystej - MDCK (nr katalogowy Sigma 85011435) Komórki MDCK II, które dominują w późniejszych pasażach z MDCK, wykazują oporność elektryczną 100 omów/cm2. Uważa się, że szczep ten pochodzi z dystalnego kanalika lub przewodu zbiorczego nefronu. Linia komórkowa może być wykorzystywana jako model eksperymentalny do badania generowania i utrzymywania polaryzacji powierzchni komórek nabłonkowych. Mykoplazma usunięta przy użyciu metody Boehringera przed zdeponowaniem w ECACC.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Rutyna subkultury
Rozdzielać subkonfluentne kultury (70-80%) 1:5 dwa razy w tygodniu, tj. wysiewać 5 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2 37°C,
Inne uwagi
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply. W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel S Brugger et al.
Biosensors & bioelectronics, 173, 112807-112807 (2020-11-23)
A Love-wave based biosensor is introduced for analyzing a standardized wound healing assay by observing cell growth and quantifying cell detachment processes. Utilizing the piezoelectric material LiTaO3 36° XY-cut with a thin SiO2-cover layer, shear horizontal surface acoustic waves (SAW)
D Louvard
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(7), 4132-4136 (1980-07-01)
A dog kidney epithelial cell line (MDCK), grown in monolayer, displayed in vitro an asymmetric localization of surface proteins. Aminopeptidase [alpha-aminoacylpeptide hydrolase (microsomal), EC 3.4.11.2] was found only in the apical face whereas Na+, K+-ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) was
Olga Danov et al.
Frontiers in medicine, 7, 571003-571003 (2020-11-27)
Smokers with apparently "healthy" lungs suffer from more severe and frequent viral respiratory infections, but the mechanisms underlying this observation are still unclear. Epithelial cells and dendritic cells (DC) form the first line of defense against inhaled noxes such as
Produkty
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Questions
  1. Dear ECACC, We are currently developing critical assays using this MDCK-II cell line (ECACC 00062107) at Genentech. I hope to ask your help to get any gene or protein expression database of this cell line. Any published data available? Thank you!
    1 answer
    1. This cell line is a product of ECACC. Please see the information below to review the ECACC product and contact information, original citation, and depositor.
      ECACC MDCK II product page:
      https://www.culturecollections.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=00062107&collection=ecacc_gc
      ECACC contact form:
      https://www.culturecollections.org.uk/contactus/index.aspx
      Link to original cited reference:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3519211/
      Cell Line Depositor:
      Professor Gerrit van Meer, Dept. of Membrane Enzymology, Centre for Biomembranes and Lipid Enzymology, H.R Kruytgebouw N607, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, The Netherlands.