Kluczowe dokumenty
3A sub E
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human placenta
opakowanie
tube of 5 μg 90110508-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110508-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Human chorionic gonadotropin (hCG)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie łożysko (po kryzysie); przekształcone przez SV40
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa 3A sub E została wyprowadzona z linii 3A(tPA-30-1) po tym, jak pierwotna linia zaczęła starzeć się i przeszła kryzys. 3A subE ma nieograniczoną żywotność i wyraża ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG)
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Odessać pożywkę i dodać 0,25% trypsyny/EDTA; inkubować w temperaturze pokojowej do momentu odłączenia się komórek. Rozcieńczyć świeżą pożywką i podzielić do nowych kolb w stosunku 1:2. Odnawiać płyn 1-2 razy w tygodniu. Inkubować hodowlę w temperaturze 37°C, 5%CO2 przez początkowe 24 godziny
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)