Kluczowe dokumenty
COR-L26
96020740, human lung, Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
COR-L26, 96020740
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Floating aggregates of packed cells. Irregular shaped aggregates
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Aspirat szpiku kostnego ludzkiego wielkokomórkowego raka płuc
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego wielkokomórkowego raka płuc pochodząca z aspiratu szpiku kostnego od pacjentki.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać gęstość komórek pomiędzy 2 x 100 000 komórek/ml a 2 x 1000 000 komórek/ml. Gęstość nasycenia 2 x 1000 000; 37°C; 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)