XrS6-hamKu80
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
opakowanie
tube of 5 μg 96012301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96012301-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Ku80
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Jajnik chomika chińskiego, transformowany chomiczym Ku80 cDNA
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa Xrs6-hamKu80 została wyprowadzona z promieniowrażliwego mutanta CHO-K1 transfekowanego cDNA Ku80 chomika. Ku80, podjednostka białka Ku i składnik kinazy białkowej zależnej od DNA, jest produktem genu wadliwym w promieniowrażliwych komórkach CHO, tzw. mutantach xrs. XRC5, gen kodujący Ku80, należy do grupy promieniowania jonizującego wpływającego na defekty naprawy DNA. Mutanty transfekowane chomiczym Ku80 uzyskały pełną odbudowę odporności na promieniowanie gamma, aktywność wiązania końca DNA do poziomu macierzystego oraz ekspresję białek Ku80 i Ku70.
Zastosowanie
Badanie mechanizmów naprawy DNA
pożywka hodowlana
Ham's F12 + 2mM Glutamine + 300μg/ml G418 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)