NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020717, human lymph node, Not specified
Linia komórkowa COR-L24 została utworzona z biopsji węzła chłonnego nieleczonego 71-letniego mężczyzny, u którego zdiagnozowano drobnokomórkowego raka płuc (SCLC). Szpik kostny pobrany od tego samego pacjenta zawierał hiperkomórkowy szpik zgodny z prawidłowymi komórkami krwiotwórczymi i bez dowodów na nowotwór. W hodowli ta linia komórkowa tworząca ksenograft rośnie jako pływające agregaty upakowanych komórek o nieregularnym kształcie.
Zastosowanie
Badania cytotoksyczności, badanie drobnokomórkowego raka płuc
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X CSF1PO: 11 D13S317: 12 D16S539: 12 D5S818: 11 D7S820: 11 THO1: 7,9.3 TPOX: 8 vWA: 16,17
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)