Kluczowe dokumenty
Psi-CRE
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 94090902-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94090902-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Myszy NIH 3T3 transformowane mutantami białaczki mysiej Moloneya
Opis linii komórkowej
Z zestawu pakujących linii komórkowych przydatnych do generowania wolnych od helperów rekombinowanych retrowirusów z ektotropowym zakresem gospodarza. Dwa zmutowane genomy prowirusowe pochodzące z wirusa białaczki mysiej Moloney niosące komplementarne mutacje w regionach gag-pol lub env zostały sekwencyjnie wprowadzone do komórek NIH 3T3 poprzez ko-transformację. Każdy genom zawierał delecję sekwencji Psi niezbędnej do skutecznej enkapsydacji genomów retrowirusowych w cząsteczki wirusa oraz dodatkowe zmiany na 3′ końcu prowirusa. Psi-CRE może być używany do izolowania klonów, które stabilnie wytwarzają wysokie miana (1000 000 cfu/ml) rekombinowanych retrowirusów z ektotropowym zakresem gospodarza, producenci wirusów pochodzący z Psi-CRE nie przenoszą funkcji pakowania ani nie wytwarzają wirusa pomocniczego.
Zastosowanie
Ekotropowa, wolna od helperów linia komórkowa do pakowania rekombinowanych retrowirusów. Cenna w badaniach transferu genów "invivo" mających na celu analizę linii komórkowej i rozwój terapii zastępczej genów ludzkich.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS) (NB. Wyniki uzyskane przez deponenta zostały uzyskane przy użyciu 10% Surowicy Cielęcej (CS)).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5-10%CO2, 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)