Linia komórkowa TF1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93022307, human blood, Not specified
Synonim(y):
Kultura komórkowa TF1, Ludzkie komórki TF1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 93022307-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93022307-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Carries homogeneous chromosomal abnormality (54,X)
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Interleukin 3 (IL-3) and Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
- do badań nad nowotworami
- do badania wpływu czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) i interleukiny-3 (IL-3) na proliferację i ekspresję TNFR2 w komórkach TF1
- w teście proliferacji opartym na komórkach w celu zbadania aktywności biologicznej anty-IL-6R Nanobody ALX-0061
- badanie indukcji fosforylacji STAT5 przez IL-3
Profil DNA
CSF1PO: 13
D13S317: 8,9
D16S539: 9,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8
vWA: 15,17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)