Kluczowe dokumenty
KLN 205
90110519, mouse unknown/unspecified, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
KLN 205, 90110519
pochodzenie biologiczne
mouse unknown/unspecified
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rak płaskonabłonkowy myszy
Opis linii komórkowej
Komórki wytwarzają przerzuty w płucach po dożylnym zaszczepieniu myszom DBA/2 lub BDF1. Komórki są potencjalnym modelem do badań przesiewowych chemioterapeutyków.
Zastosowanie
Badania nad czynnikiem chemioterapeutycznym i nowotworotwórczością
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:5, tj. wysiać 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)