Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse skin
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epithelial
Receptors:
Not specified
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse skin
packaging
tube of 5 μg 10112001-DNA-5UG, pkg of vial of cells 10112001-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
See Segrelles et al 2011
morphology
Epithelial
products
See Segrelles et al 2011
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Pełne informacje o produkcie można znaleźć na stronie ECACC.
Biochem/physiol Actions
COCA, mysia linia komórek naskórka, została opracowana przez seryjne pasażowanie keratynocytów ze skóry grzbietu dorosłych myszy C57BL/DBA. Hodowla komórek COCA odbywa się w pełni zdefiniowanych pożywkach, bez konieczności stosowania warstwy podajnika lub innej powłoki. COCA zachowuje zdolność do różnicowania i stratyfikacji w odpowiedzi na zwiększone stężenie wapnia, zapewniając tym samym doskonały system eksperymentalny do modelowania skóry in vitro (konwencjonalne i trójwymiarowe hodowle komórek naskórka) i in vivo (regeneracja skóry).
Keratynocyty naskórka myszy, różnicowanie
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
Pożywka CnT-07 Ta zdefiniowana pożywka zawiera niski poziom wapnia (0,07 mM). Aby promować dobre przyleganie komórek po trypsynizacji, konieczna jest 8-14-godzinna inkubacja w pożywce CnT-07 zawierającej 0,2 mM CaCl2. Różnicowanie można zainicjować poprzez przeniesienie konfluentnej monowarstwy z 0,07 mM wapnia do wysokiej zawartości wapnia (1,2 mM).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 0,5-1,5 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Ważne jest, aby inaktywować trypsynę równą objętością inhibitora trypsyny. Aby usunąć
Other Notes
Hodowle z kolekcji kultur HPA, dostarczane przez nas, są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?