Kluczowe dokumenty
L5178Y
87111908, mouse thymus, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
L5178Y, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87111908
pochodzenie biologiczne
mouse thymus
opakowanie
tube of 5 μg 87111908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87111908-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak myszy DBA/2
Opis linii komórkowej
Pochodzą z guza grasicy indukowanego u myszy DBA/2 przez metylocholantren. Komórki zostały przystosowane do wzrostu in vitro. Komórki te były szeroko stosowane w badaniach toksyczności i promieniowania.
Zastosowanie
Badanie toksyczności i badania radiacyjne
pożywka hodowlana
Fischer's + 2mM Glutamina + 1% Pirogronian sodu (NaP) + 10% Surowica końska (HS) lub RPMI 1640 + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 3x10 000 do 5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)