Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse thymus
Growth mode:
Suspension
Morphology:
Small rounded cells
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse thymus
Quality Segment
description
Mouse DBA/2 lymphoma L5178Y tk+/-
packaging
tube of 5 μg 12080201-DNA-5UG, pkg of vial of cells 12080201-1VL
growth mode
Suspension
morphology
Small rounded cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa mysiego chłoniaka L5178Y tk+/- 3.7.2c (IVGT) została wyprowadzona z guza grasicy indukowanego u myszy DBA/2 przez leczenie metylocholantrenem. Linia komórkowa jest nowotworotwórcza u myszy DBA/2. Linia komórkowa może być stosowana w testach genotoksyczności, w tym w testach mutacji genów w tk i innych loci oraz indukcji mikrojąder.
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
Podłoże Fischera + 2 mM glutaminy + 1% pirogronianu sodu + 10% surowicy końskiej inaktywowanej termicznie (HS)
Utrzymywać hodowle w logarytmicznej fazie wzrostu pomiędzy 3 x104 a 1 x106 komórek/ml.
Other Notes
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?