Przejdź do zawartości
Sf21
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
insect ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Spherical
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
insect ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 05022801-DNA-5UG, pkg of vial of cells 05022801-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Spherical
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Ekspresja białek przy użyciu systemu wektorów bakulowirusowych
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z tkanki jajnika poczwarki spodoptera frugiperda. Komórki te są wysoce podatne na zakażenie bakulowirusem i są wykorzystywane do produkcji produktów białkowych genetycznie manipulowanych w systemach wektorów bakulowirusowych. Zostały one uzyskane w Laboratorium Patologii Owadów USDA z linii komórkowej pochodzącej z tkanki jajnika poczwarki robaka jesiennego, Spodoptera frugiperda. Komórki Sf21 mają większy zakres wielkości i czas podwojenia wynoszący 24 godziny w porównaniu do 48-72 godzin w przypadku komórek Sf9.
Tkanka jajnika poczwarki Spodoptera frugiperda
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2, tj. wysiać 5x10 000 komórek/cm2; 28 C. Delikatnie zawiesić komórki w starej pożywce hodowlanej, usuwając komórki za pomocą pipety lub delikatnego mieszania, odwirować zawiesinę i ponownie zawiesić osad komórkowy w świeżej pożywce.
SF90011 + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)