JVM-13
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 96090516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090516-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
46XY,+t(8,?13)(p12-21,?q13)+(8,?3)(p12-21,?q21)+I
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka białaczka limfocytowa B rasy kaukaskiej, transformowana wirusem EBV
Opis linii komórkowej
Pochodzi z krwi obwodowej mężczyzny rasy kaukaskiej z białaczką prolimfocytową. Komórki zostały następnie przekształcone przez traktowanie EBV i TPA (12-0-tetradekanoiloforbol-13-octan). Komórki JVM-13 wykazują ekspresję powierzchniowo-błonowego i cytoplazmatycznego łańcucha lekkiego immunoglobuliny lambda. Wykryte markery immunologiczne to HLA-DR, CD19, CD20, CD21, FMC7, CD38, CD71 i CD9.
Zastosowanie
Badanie białaczki z komórek B
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)