Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
hamster ovary
Growth mode:
suspension
Morphology:
Aggregates in suspension
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
hamster ovary
Quality Segment
description
Hamster Chinese Ovary, serum-free
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 13080801-DNA-5UG, pkg of vial of cells 13080801-1VL
growth mode
suspension
morphology
Aggregates in suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Biochem/physiol Actions
Jest to pochodna linii komórkowej CHO-K1, nr katalogowy ECACC. 85051005, która została przystosowana do wzrostu w pożywce wolnej od składników zwierzęcych, CHO PF Media (C5467).
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
CHO PF Media (C5467) + 8mM L-Glutamina (G7513). Podczas zamrażania komórek należy użyć pożywki do zamrażania składającej się z 50:50 świeżej:kondycjonowanej pożywki + 10% DMSO.
Hodowle należy utrzymywać na poziomie około 3-9 x105 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki rosną jako agregaty w zawiesinie. Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Przenieś zawartość do probówki wirówkowej i powoli dodaj 5-10 ml podgrzanego podłoża wzrostowego. Wyjmij próbkę do liczenia. Wirować z prędkością 100 g przez 2-3 minuty w celu uzyskania osadu komórek i wysiać je w stosunkowo wysokiej gęstości 5-7 x105 komórek/ml. Pozostawić kolbę hodowlaną w pozycji pionowej i regularnie obserwować do momentu pojawienia się żywotnych proliferujących komórek. Po ustaleniu należy stosować stosunek podziału 1:2 w przybliżeniu co 4 do 5 dni.
Other Notes
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?