Przejdź do
CHO-K1/SF Hamster Ovary, ECACC 93061607
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
hamster ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CHO-K1/SF, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
hamster ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 93061607-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93061607-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
CHO-K1/SF został wykorzystany do sekwencjonowania transkryptomu mikroRNA oraz do identyfikacji, adnotacji i profilowania mikroRNA jako celów inżynierii komórkowej. Został również wykorzystany do określenia zawartości toksyny krztuścowej (PT) w oczyszczonych fimbriach Bordetella pertussis .
Biochem/physiol Actions
Chomik chiński jajnik (MEM zaadaptowany)
Ta dostosowana do MEM podlinia CHO-KI jest wykorzystywana w badaniach nad toksyną krztuścową i do kontroli jakości produkcji seryjnej.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_8505100513080801CB_15042901
vibrant-m
CHO-K1/SF
CHO-K1-AC-free NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
13080801
CHO-K1-AC-free
vibrant-m
CHO-K1.Cl6
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85051005, hamster ovary, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
from hamster ovary, 15042901
biological source
hamster ovary
biological source
hamster ovary
biological source
hamster ovary
biological source
hamster ovary
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
products
Not specified
products
Not specified
products
-
products
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
suspension
growth mode
Adherent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)