Przejdź do
Linia komórkowa 293
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85120602, human kidney (embryonic), Epithelial
Synonim(y):
Komórki HEK-293, Komórki HEK293, Ludzkie embrionalne komórki nerkowe 293
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human kidney (embryonic)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n 46, hypotriploid, modal no. 64
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human kidney (embryonic)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 85120602-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85120602-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n 46, hypotriploid, modal no. 64
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Ludzka embrionalna linia komórkowa nerki 293 została wykorzystana:
  • do badania wpływu toksyn owadobójczych Bt Cry1Ab i Cry1Ac samodzielnie lub z herbicydem na bazie glifosatu.
  • do badań toksykologicznych etoksylowanych adiuwantów herbicydów na bazie glifosatu.
  • do stabilnej ekspresji 11-βHSD typu 1 lub typu 2 (dehydrogenazy 11-β-hydroksysteroidowej) po transfekcji 11-βHSD cDNA.
  • jako gospodarz do transfekcji cDNA TLR4 (HEK-TLR4) w celu ekspresji mRNA i białka TLR4 oraz indukcji aktywności promotora IL-8 (interleukiny-8) w odpowiedzi na NE (elastazę neutrofilową).
Badania nad transformacją
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12,14
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Nerka ludzkiego zarodka
Transformowany ludzkim DNA Ad5. Wrażliwy na ludzkie adenowirusy i adenowirusowe DNA. Może być stosowana do izolowania mutantów Ad5 z defektem transformacji w zakresie gospodarza oraz do miareczkowania ludzkich adenowirusów. Jest to hipotriploidalna ludzka linia komórkowa. Modalna liczba chromosomów wynosiła 64 i występowała w 30% komórek. Odsetek komórek z wyższymi ploidiami wynosił 4,2%. Chromosomy der(1)t(1;15) (q42;q13), der(19)t(3;19)(q12;q13), der(12)t(8;12) (q22;p13) i cztery inne chromosomy markerowe były wspólne dla większości komórek. Pięć innych markerów występowało tylko w niektórych komórkach. Marker der(1) i M8 (lub Xq+) były często sparowane. Występowały cztery kopie N17 i N22. Zauważalnie oprócz trzech kopii chromosomów X, w większości komórek występowały sparowane Xq+ i pojedynczy Xp+. Wykazano, że insert Ad składa się z kolinearnego segmentu od nukleotydów 1 do 4344 zintegrowanego z chromosomem 19 (19q13.2). Stwierdzono ekspresję nietypowego receptora powierzchniowego dla witronektyny. Składa się on z podjednostki integryny β-1 i podjednostki α-v receptora witronektyny. Odłącza się w temperaturze pokojowej; ponowne przyłączenie może potrwać do siedmiu dni.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% FCS
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:6, tj. wysiać 2-5x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. W przypadku reanimacji zamrożonej ampułki z komórkami zalecamy wysiewanie komórek na wyższym poziomie, tj. 5 x 10 000/cm². Przyłączenie komórek po reanimacji i subkulturze może potrwać do 7 dni. Komórki łatwo oddzielają się w temperaturze pokojowej lub podczas transportu, dlatego rosnące kultury mogą być odbierane z komórkami w zawiesinie. W takim przypadku należy odwirować zawartość kolby i ponownie zasiać, aby umożliwić ponowne przyłączenie komórek. Komórki te należy zamrozić w 5% DMSO : 95% FCS.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_12022001CB_90050801CB_84121903
Linia komórkowa 293 NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85120602, human kidney (embryonic), Epithelial
Linia komórkowa 293
293T cell line human NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 12022001, human kidney, fetal. Small slightly rounded cells, dispersed growth
293T cell line human
vibrant-m
Linia komórkowa MDBK
vibrant-m
Linia komórkowa MDCK
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85120602, human kidney (embryonic), Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may beavailable for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UGfor DNA, 12022001, human kidney, fetal. Small slightly rounded cells, dispersed growth
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90050801, bovine kidney, Epithelial-like
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84121903, canine kidney, Epithelial
growth mode
Adherent
growth mode
adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
products
Not specified
products
SV40 T antigen
products
Not specified
products
Not specified
karyotype
2n 46, hypotriploid, modal no. 64
karyotype
-
karyotype
Modal no. 51; hypodiploid
karyotype
2n = 78
biological source
human kidney (embryonic)
biological source
human kidney (fetal)
biological source
bovine kidney
biological source
canine kidney
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
Not specified
receptors
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)