Kluczowe dokumenty
Myb2-7
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-myb gene products, avian, 84110801
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 84110801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84110801-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-myb gene products, avian
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1, kappa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje antygen na pierwotnej strukturze bp37v-myb i reaguje krzyżowo z produktem genu v-myb o masie 45 kDa i produktem genu c-myb o masie 75 kDa. Przeciwciało rozpoznaje produkt onkogenu E26 p135gag-myb-ets.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażone białko fuzyjne, bp37v-myb
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)