Merck
11209264001
Roche
DNA Molecular Weight Marker VII
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Synonim(y):
DNA marker
Wybierz wielkość
50 μG
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105335
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 μg (in 200 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
250 μg/mL
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contents
Ready-to-use solution, 250 μg/ml, in TE buffer (Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0).
Fragment mixture prepared by cleavage of SPP1-DNA with restriction endonuclease EcoR I.
The product is also available as DNA Molecular Weight Marker VII, Digoxigenin-labeled.
Size Range: 0.081 to 8.57 kbp
Zastosowanie
DNA Molecular Weight Marker for agarose gels; simplifies accurate molecular weight determination of double-stranded DNA fragments generated by:
  • Restriction digests
  • PCR
  • RT-PCR
Sekwencja
The mixture contains seventeen fragments with the following base pair lengths (1 base pair = 660 daltons): 81, 359, 492, 710, 718*, 992, 1164, 1482, 1515, 1882, 1953, 2799, 3639, 4899, 6106, 7427, and 8576 as determined by computer analysis of the SSP1 sequence.
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
*Alonso, J.C. and Trautner, T.A., personal communication of unpublished results, the 718-bp fragment is present in non-stoichometric amounts.
Definicja jednostki
50 μg = 1A260 unit
Uwaga dotycząca przygotowania
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Once thawed store at 2 to 8 °C.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)