Kluczowe dokumenty
CHO-K1.Cl-0238
15042911, hamster ovary, Polygonal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
CHO-K1.Cl-0238, 15042911, from hamster ovary
pochodzenie biologiczne
hamster ovary
opis
CHO-K1, non-human primate FcγRIIa, Fc gamma receptor 3A, Macaca mulatta (Rhesus macaque)
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Polygonal
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Stabilnie transfekowany wektorem opartym na pcDNA3.1/Hygro(+) z wstawką cDNA, która została zmodyfikowana w celu umożliwienia ekspresji FcγRIIIa makaka Rhesus jako receptora związanego z GPI.
Opis linii komórkowej
Klon komórek CHO-K1 wyrażający FcγRIIIa makaka rezuskiego (Macaca mulatta) zakotwiczony w glikozylofosfatydyloinozytolu. (Przewidywane na podstawie sekwencji NCBI DQ423379)
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Rozdzielenie hodowli subkonfluentnych (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6. Wysiew 2-5 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; warunki hodowli 5%CO2/95% powietrza; 37oC
Inne uwagi
Jeśli wykorzystanie tej kultury skutkuje publikacją naukową, powinna ona być cytowana w publikacji jako: CHO-K1.Cl-0238 (ECACC 15042911)
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)