Kluczowe dokumenty
HCA-7 Kolonia 29
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 02091238-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02091238-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Near Diploid
morfologia
Epithelial
produkty
Expresses Cox-2
receptory
EGF. Parent HCA-7 cell line: wildtype APC. Known mutations:Parent HCA-7 cell line: RER phenotype, p53
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak okrężnicy (subpopulacja wyizolowana z linii komórkowej HCA-7)
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego raka okrężnicy HCA-7 Colony 29 wykazuje ekspresję Cox-2. Interesującą cechą tej linii komórkowej jest to, że tworzy ona spolaryzowane płaty nabłonka, co pozwala na badanie przepływu i uwalniania biomolekuł in vitro. Cyklooksygenazy (COX) są kluczowymi enzymami w konwersji kwasu arachidonowego do prostaglandyn i innych eikozanoidów. Stwierdzono, że polipy i nowotwory okrężnicy wykazują nadekspresję Cox-2, a hamowanie tego enzymu przez niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejsza ryzyko nowotworu okrężnicy. Ta linia komórkowa jest przydatna do badania roli Cox-2 w biologii komórek nowotworowych i badania polaryzacji komórek nabłonka jelita grubego. Imperial College Innovations oświadczył, że ta linia komórkowa nie może być dostarczana organizacjom komercyjnym.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
pożywka hodowlana
DMEM + 10% FBS + 2mM L-glutaminy + 110mg/L pirogronianu sodu (NaP).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:5 do 1:10, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)