Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Near diploid
Morphology:
Epithelial
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human colon
packaging
tube of 5 μg 09071502-DNA-5UG, pkg of vial of cells 09071502-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Near diploid
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Amelogenina: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Subpopulacje wyizolowane z linii komórkowej HCA-7.
Human colorectal adenocarcinoma
Preparation Note
DMEM (o wysokiej zawartości glukozy Sigma D6546) + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Hodowle subkonfluentne (70-80%) rozdzielać co tydzień w stosunku 1:5 do 1:10 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 7,5%CO2; 37 °C. Sugerowana gęstość wysiewu 2-4x10 000 komórek/cm2.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?